Tisk…
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32677-1G OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA 7670 CZK
APOSOR32677-1G APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425763
CAS číslo: 451485-67-9