Tisk…
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32676-1G
APOSOR32676-1GEA 3740 CZK
APOSOR32676-1G
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O
MW: 222,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425762
CAS číslo: 90514-72-0