Tisk…
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32674-1G OR32674-5G
APOSOR32674-1GEA 3970 CZK
APOSOR32674-1G APOSOR32674-5G
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole
Vzorec: C₁₁H₇BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269210
CAS číslo: 7120-13-0