Tisk…
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR32673-1G
APOSOR32673-1GEA 6880 CZK
APOSOR32673-1G
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01704018
CAS číslo: 5028-17-1