Tisk…

4-Bromo-2-furaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 2690 CZK
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldehyde
4-Bromo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrO₂
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671504
CAS číslo: 21921-76-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR