Tisk…
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32662-1G OR32662-5G
APOSOR32662-1GEA 6950 CZK
APOSOR32662-1G APOSOR32662-5G
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅IN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02186210
CAS číslo: 478040-59-4