Tisk…
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 1660 CZK
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrO₂
MW: 174.99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368224
CAS číslo: 14757-78-9