Tisk…
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32658-1G OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA 15310 CZK
APOSOR32658-1G APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663789
CAS číslo: 886360-89-0