Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
OR32656-1G
OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA
870
CZK
APOSOR32656-1G
APOSOR32656-5G
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₂ MW: 168.24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00963857 CAS číslo: 1552-92-7 |