Tisk…
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32644-1G OR32644-5G
APOSOR32644-1GEA 5100 CZK
APOSOR32644-1G APOSOR32644-5G
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01814812
CAS číslo: 5220-65-5