6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32640-1G
OR32640-25G
OR32640-5G
APOSOR32640-1GEA
5130
CZK
APOSOR32640-1G
APOSOR32640-25G
APOSOR32640-5G
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00087858 CAS číslo: 38249-50-2 |