Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR32629-1G
APOSOR32629-1GEA 5130 CZK
APOSOR32629-1G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine
Vzorec: C₈H₁₀ClNS
MW: 187,69 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215613
CAS číslo: 36155-35-8