Tisk…
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32621-1G
APOSOR32621-1GEA 4370 CZK
APOSOR32621-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172032
CAS číslo: 1200-15-3