Tisk…
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32612-1G OR32612-5G
APOSOR32612-1GEA 5130 CZK
APOSOR32612-1G APOSOR32612-5G
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202004
CAS číslo: 92326-91-5