Tisk…
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32608-1G OR32608-5G
APOSOR32608-1GEA 6390 CZK
APOSOR32608-1G APOSOR32608-5G
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
2-Amino-N-benzylbenzamide
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232073
CAS číslo: 5471-20-5