Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
OR32606-1G
APOSOR32606-1GEA 6220 CZK
APOSOR32606-1G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂
MW: 206,68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138415
CAS číslo: 40373-88-4