Tisk…
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32602-5G
APOSOR32602-5GEA 7670 CZK
APOSOR32602-5G
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one
Vzorec: C₈H₆ClNOS
MW: 199,67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127344
CAS číslo: 5333-05-1