Tisk…
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde
OR32598-1G OR32598-25G OR32598-5G
APOSOR32598-1GEA 827 CZK
APOSOR32598-1G APOSOR32598-25G APOSOR32598-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07698588
CAS číslo: 36404-89-4