Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32597-1G OR32597-5G
APOSOR32597-1GEA 9560 CZK
APOSOR32597-1G APOSOR32597-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07698585
CAS číslo: 113337-38-5