Tisk…
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32596-1G OR32596-5G
APOSOR32596-1GEA 15310 CZK
APOSOR32596-1G APOSOR32596-5G
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056618
CAS číslo: 886361-53-1