1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32589-5G
APOSOR32589-5GEA
4040
CZK
APOSOR32589-5G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Vzorec:
C₇H₈N₄ MW: 148,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04117796 CAS číslo: 72583-83-6 |