Tisk…
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Phenylethylidene)propanedinitrile, 2-(1-Phenylethylidene)malononitrile
OR32566-1G OR32566-25G OR32566-5G
APOSOR32566-1GEA 3770 CZK
APOSOR32566-1G APOSOR32566-25G APOSOR32566-5G
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
(1-Phenylethylidene)malononitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂
MW: 168,1946 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159012
CAS číslo: 5447-87-0