Tisk…
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32548-1G OR32548-25G OR32548-5G
APOSOR32548-1GEA 5130 CZK
APOSOR32548-1G APOSOR32548-25G APOSOR32548-5G
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664263
CAS číslo: 91061-42-6