Tisk…
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32545-1G OR32545-5G
APOSOR32545-1GEA 6950 CZK
APOSOR32545-1G APOSOR32545-5G
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00244900
CAS číslo: 321538-17-4