Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32538-1G OR32538-25G OR32538-5G
APOSOR32538-1GEA 5130 CZK
APOSOR32538-1G APOSOR32538-25G APOSOR32538-5G
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione
Vzorec: C₁₀H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00974639
CAS číslo: 3152-15-6