Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32537-1G
OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA
5130
CZK
APOSOR32537-1G
APOSOR32537-5G
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Vzorec:
C₁₁H₁₂ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00095955 CAS číslo: 39735-52-9 |