Tisk…
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32534-1G OR32534-5G
APOSOR32534-1GEA 8500 CZK
APOSOR32534-1G APOSOR32534-5G
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Vzorec: C₈H₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100225
CAS číslo: 53646-00-7