Tisk…
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 6950 CZK
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₆H₇Cl₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01935962
CAS číslo: 5734-68-9