Tisk…
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylate
OR32528-1G OR32528-5G
APOSOR32528-1GEA 5130 CZK
APOSOR32528-1G APOSOR32528-5G
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate
Vzorec: C₁₀H₉N₃O₂
MW: 203.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140820
CAS číslo: 111205-01-7