Tisk…
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32525-1G OR32525-25G OR32525-5G
APOSOR32525-1GEA 5130 CZK
APOSOR32525-1G APOSOR32525-25G APOSOR32525-5G
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036014
CAS číslo: 15386-80-8