Tisk…
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32519-1G OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA 8700 CZK
APOSOR32519-1G APOSOR32519-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Vzorec: C₉H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366539
CAS číslo: 143708-33-2