Tisk…
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propan-1-ol, 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)-propan-1-ol
OR32505-1G
APOSOR32505-1GEA 7670 CZK
APOSOR32505-1G
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412790
CAS číslo: 68208-25-3