Tisk…
Ethyl 1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32502-1G OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA 8700 CZK
APOSOR32502-1G APOSOR32502-5G
Ethyl 1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663786
CAS číslo: 886360-88-9