Tisk…
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32501-1G
APOSOR32501-1GEA 10820 CZK
APOSOR32501-1G
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O
MW: 246,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663785
CAS číslo: 886360-87-8