Tisk…
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32499-1G OR32499-5G
APOSOR32499-1GEA 2240 CZK
APOSOR32499-1G APOSOR32499-5G
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene 95%
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01741851
CAS číslo: 16766-27-1