Tisk…
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32494-1G OR32494-5G
APOSOR32494-1GEA 9560 CZK
APOSOR32494-1G APOSOR32494-5G
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791182
CAS číslo: 52414-58-1