2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32493-1G
OR32493-5G
OR32493-25G
APOSOR32493-1GEA
3480
CZK
APOSOR32493-1G
APOSOR32493-5G
APOSOR32493-25G
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
137352-75-1 |