Tisk…
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32492-1G OR32492-5G
APOSOR32492-1GEA 7670 CZK
APOSOR32492-1G APOSOR32492-5G
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol
Vzorec: C₁₃H₁₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02701039
CAS číslo: 108877-44-7