Tisk…
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32491-1G OR32491-25G OR32491-5G
APOSOR32491-1GEA 5130 CZK
APOSOR32491-1G APOSOR32491-25G APOSOR32491-5G
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide 95%
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791178
CAS číslo: 855423-34-6