Tisk…
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32490-1G OR32490-5G
APOSOR32490-1GEA 7670 CZK
APOSOR32490-1G APOSOR32490-5G
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791175
CAS číslo: 166816-11-1