Tisk…
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32488-1G OR32488-5G
APOSOR32488-1GEA 5130 CZK
APOSOR32488-1G APOSOR32488-5G
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179896
CAS číslo: 50329-91-4