Tisk…
2-Acetylbenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32487-1G OR32487-5G
APOSOR32487-1GEA 1700 CZK
APOSOR32487-1G APOSOR32487-5G
2-Acetylbenzothiazole 95%
2-Acetylbenzothiazole
Vzorec: C₉H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192994
CAS číslo: 1629-78-3