1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(E)-1-(5-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32472-1G
OR32472-25G
OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA
5130
CZK
APOSOR32472-1G
APOSOR32472-25G
APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Vzorec:
C₉H₁₀BrNOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00098108 CAS číslo: 938176-46-6 |