Tisk…
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 622 CZK
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Vzorec: C₅H₂BrN₃
MW: 183,99 g/mol
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02940446
CAS číslo: 38275-57-9