Tisk…
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32458-1G OR32458-5G
APOSOR32458-1GEA 5130 CZK
APOSOR32458-1G APOSOR32458-5G
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Vzorec: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01412243
CAS číslo: 14761-40-1