Tisk…
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32453-1G OR32453-5G
APOSOR32453-1GEA 7670 CZK
APOSOR32453-1G APOSOR32453-5G
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001250
CAS číslo: 24758-31-4