Tisk…
Ethyl 1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32452-1G OR32452-5G
APOSOR32452-1GEA 7670 CZK
APOSOR32452-1G APOSOR32452-5G
Ethyl 1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate 95%
Ethyl-1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001249
CAS číslo: 62019-34-5