Tisk…
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32451-1G OR32451-5G OR32451-25G
APOSOR32451-1GEA 3480 CZK
APOSOR32451-1G APOSOR32451-5G APOSOR32451-25G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860278
CAS číslo: 2405-01-8