Tisk…
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-beta-Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenyl-1-propylamine
OR3244-25G OR3244-5G OR3244-100G
APOSOR3244-25GEA 6220 CZK
APOSOR3244-25G APOSOR3244-5G APOSOR3244-100G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 197 °C
Hustota: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216740
CAS číslo: 28163-64-6
UN: 2735
ADR: 8,II