Tisk…
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-methyl-5-nitropyridine
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 622 CZK
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02
Bod tání: 55…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095065
CAS číslo: 23132-21-0